Få mere at vide
Sulfathiazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17990556
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17990556 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17990556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0578.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sulfathiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Analyt- eller komponentnavne Sulfathiazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N3 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC navn 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 255.32
Mængde 500 mg
Formel vægt 255,0136 g/mol