Learn More
Sulfathiazol, LoGiCal
Product Code. 30457524
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 mg
Product Code. Mængde
30457524 10 mg
1 options
Product Code. 30457524 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0578.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Analyt- eller komponentnavne Sulfathiazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N3 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC navn 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 255.32
Mængde 10 mg
Formel vægt 255,0136 g/mol