Få mere at vide
Sulfathiazole-d4, TRC
Artikelnummer. 30411735
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30411735 25 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30411735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69909425MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Mængde 25 mg
Synonym Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC navn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 259.34
Formel vægt 259.0387
Procent renhed >95