Få mere at vide
Sulfathiazole-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfathiazole-d4 |
| CAS | 1020719-89-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 2H4 H5 N3 O2 S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Sulfathiazole D4 (benzene D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.34 |
| Vis mere |