Få mere at vide
Sulfathiazol-d4 (benzen-d4), CDN
Artikelnummer. 30324946
Skift visning
Mængde:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324946 0.005 g
30317565 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30324946 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND73990.005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Molekylær formel C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Mængde 0.005 g
Synonym Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI formel InChI=1 S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6 H,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMIL [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC navn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 259.34
Formel vægt 259,0387 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed