Få mere at vide
Sulfathiazole-d4 (benzene-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfathiazole-d4 |
| CAS | 1020719-89-4 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H5 N3 O2 S2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Sulfathiazole D4 (benzene D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6 H,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.34 |
| Formel vægt | 259.0387 g/mol |
| Vis mere |