Få mere at vide
Sulfathiazol, 98+%
Artikelnummer. 11479592
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479592 500 g 500g
11469592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479592 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10727.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255,31 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Sulfathiazol er et korttidsvirkende antimikrobielt topisk sulfa-lægemiddel. Det blokerer syntesen af dihydrofolinsyre ved at hæmme enzymet dihydropteroatsyntase, og det hæmmer folinsyresyntesen i prokaryoter. Det vil virke mod grampositive, gramnegative og klamydiabakterier. Det bruges også som et almindeligt oralt og topisk antimikrobielt middel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand, deutereret dimethylsulfoxid og ethanol. Opløselig i acetone, fortyndede mineralsyrer, kaliumhydroxidopløsning, natriumhydroxidopløsning, ammoniakvand, dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-14-0
Molekylær formel C9H9N3O2S2
Molekylvægt (g/mol) 255.31
MDL nummer MFCD00005319
InChI nøgle JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
PubChem CID 5340
ChEBI CHEBI:9337
IUPAC navn 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
SMIL NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole
Smeltepunkt 200 °C til 203 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
Merck Index 14,8943
Opløselighedsinformation Let opløseligt i vand, deutereret dimethylsulfoxid og ethanol. Opløselig i acetone, fortyndede mineralsyrer, kaliumhydroxidopløsning, natriumhydroxidopløsning, ammoniakvand, dimethylsulphoxid og methanol.
Formel vægt 255.32
Procent renhed 99%