Få mere at vide
Sulfathiazol, 98+%
Artikelnummer. 11469592
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469592 100 g 100g
11479592 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469592 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10727.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255,31 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
  • Blanding af hexaner, hvor n-hexanindholdet er ≥60%
  • Screenet for fluorescerende og UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferens og opnå glattere baselines
  • Testet af GC-ECD for at sikre minimale niveauer af halogenerede rester (≤10 ng/L) og testet for GC/MS-egnethed
  • Opfylder også ACS-specifikationerne
  • Beregnet til forskningsformål alene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-14-0
Molekylær formel C9H9N3O2S2
Molekylvægt (g/mol) 255.31
MDL nummer MFCD00005319
InChI nøgle JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
PubChem CID 5340
ChEBI CHEBI:9337
IUPAC navn 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
SMIL NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole
Smeltepunkt 200 °C til 203 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Merck Index 14,8943
Opløselighedsinformation Let opløseligt i vand, deutereret dimethylsulfoxid og ethanol. Opløselig i acetone, fortyndede mineralsyrer, kaliumhydroxidopløsning, natriumhydroxidopløsning, ammoniakvand, dimethylsulphoxid og methanol.
Formel vægt 255.32
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfathiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-amino-N-2-thiazolylbenzenesulfonamide