Få mere at vide
Sulfathiazol 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324175
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324175 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324175 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17000200AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Analyt- eller komponentnavne Sulfathiazole
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H9 N3 O2 S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC navn 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 255.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 255,0136 g/mol