Få mere at vide
WTW™ Sulfat testsæt
Rækkevidde:
0 til 70 mg/L
100 til 1000 mg/L
5 til 250 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Fotometrisk testsæt til måling af ammonium NH4
- Forskellige instrumenter til måling CombiCheck Ammonium (NH4)
- CombiCheck Ammonium (NH4) celle test kit
- Til brug med PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
- Til grundvand, byggematerialer, jord
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Chromosulfuric acid oxidation |
| Til brug med (applikation) | Til grundvand, byggematerialer, jord |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 32 |
| Rækkevidde | 100 til 1000 mg/L |
| Tilstrækkelig til | 25 prøver |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | CombiCheck COD Kemisk iltbehov O 2 celle testkit |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: barium chloride dihydrate