missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfate Standard: SO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™

Artikelnummer. 17959154
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959154 500 ml
17999714 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17959154 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1PSO4500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Sulfate Standard: SO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfate
CAS 14808-79-8
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnavne Sulfate
Molekylær formel (S O4)2-
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym SO42-
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn Sulfate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 96.06
Mængde 500 ml
Formel vægt 96.06 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.