Få mere at vide
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfate |
| CAS | 14808-79-8 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | (S O4)2- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | SO42- |
| SMIL | [O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | Sulfate |
| Vis mere |