Få mere at vide
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 17907934
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17907934 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17907934 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGISO4100500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfate
CAS 14808-79-8
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnavne Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel (S O4)2-
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym SO42-
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn Sulfate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 96.06
Mængde 500 ml
Formel vægt 96.06 g/mol