Få mere at vide
Sulfat standardopløsning, 1000 μg/ml, Ion HIQU, Chem-Lab
Artikelnummer. 11959122
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11959122
Brand: Chem-Lab CL01.1971.0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som reference- og kalibreringsstandard i laboratorieapplikationer. Sulfat standardopløsning, 1000 μg/ml, Ion HIQU, Chem-Lab er fremstillet af 1,479 g Na 2 SO 4 pr. liter vand til at indeholde en præcis koncentration af SO 42- ioner til brug med ion-selektive elektroder.
Denne sulfatstandardopløsning indeholder en præcis koncentration på 1000 g/μmL SO 42− (± 7 g μved 20 °C). Det bruges til at verificere nøjagtigheden af sulfatbestemmelser og til at kalibrere udstyr, der bruges i disse bestemmelser.
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6, 7732-18-5
Molekylær formel Na2O4S
Molekylvægt (g/mol) 142.04
MDL nummer MFCD00003504
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium Sulfate Solution, Sulfate of Soda
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Oversigt Chloride: <0,02mg/L
Iodide: <0.01mg/L
Nitrite: <0.01mg/L
Nitrate: <0.01mg/L
Phosphate: <0.02mg/L
Tæthed 1.00g/mL
Koncentration 1000 μg/mL of SO42−
IUPAC navn dinatrium;sulfat
Mængde 100 mL
Formel vægt 142.04g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.479g Na2SO4 per 1L H2O