Få mere at vide
Sulfat, Quantofix™ teststrimler, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441137
Skift visning
Mængde:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441137 1 Kit Hver
1 options
Artikelnummer. 15441137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023287.QA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfate, Test strips
Mængde 1 Kit
MDL nummer MFCD00148535