Få mere at vide
Molecular Probes™ Sulfat latex perler, 8 % w/v, 3μ m
Artikelnummer. 11520696
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 11520696
Brand: Molecular Probes™ S37223
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. På grund af den måde, hvorpå polystyrenkæderne arrangerer sig i perlen, er overfladen meget hydrofob af karakter, hvilket gør disse ideelle materialer til adsorption af materialer såsom proteiner.
Disse sulfatlatex-mikrokugler stabiliseres af sulfatladninger. I nogle tilfælde er hydroxyl- og carboxylgrupper også til stede i små mængder bundet til polymerkæderne. Sulfatgruppens pKa er< 2 og følgelig er partiklerne stabile i sure medier. Suspensioner af partiklerne er stabile op til næsten 0,30 M univalente elektrolytkoncentrationer og kan derfor anvendes i medier med fysiologisk ionstyrke. Imidlertid er de hydrofobe partikler og vil undergå aggregering i nærværelse af lave koncentrationer af divalente eller trivalente kationer, medmindre de stabiliseres af en hydrofil belægning. Sulfatlatex er velegnet til kalibrering af partikelstørrelsesanalyseudstyr og er også egnet til brug i diagnostiske testsystemer, som er afhængige af fysisk adsorption af antigener eller antistoffer.
Mikrosfærer er tilgængelige i mange størrelser og overfladefunktioner
• 25 størrelser —at vælge imellem 0,02 mikron til 16 mikron
• —20 forskellige overflader til klar konjugering til stort set ethvert materiale
•—
• —Surfaktantfri ultraren Forskellige
mængder fra milliliter til 500-liters mængder Nøgleanvendelser af mikrosfærer
• Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
• Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
• Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Få flere oplysninger
Læs en teknisk oversigt over mikrosfærer og find ud af om højaktive perler, superaktive perler, specialperler, og gennemgå perlekoblingsprotokoller på IDC Surfactant-free Latex Beads ansøgningsside.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig Hvis
du ikke kan ’se den mikrosfære, du ’leder efter, på vores lagerliste, laver vi ’en tilpasset mikrosfære til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Materiale Polystyren
Produkttype Latex perler
Produktlinje IDC, Molecular Probes
Mængde 15 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overflademodifikation Sulfat
Diameter (metrisk) 3μ m