Få mere at vide
Invitrogen™ Sulfat latexperler, 4 % w/v, 4μ m
Artikelnummer. 11540696
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 11540696
Brand: Invitrogen™ S37225
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. På grund af den måde, hvorpå polystyrenkæderne arrangerer sig i perlen, er overfladen meget hydrofob af karakter, hvilket gør disse ideelle materialer til adsorption af materialer såsom proteiner.
Disse sulfatlatex-mikrokugler stabiliseres af sulfatladninger. I nogle tilfælde er hydroxyl- og carboxylgrupper også til stede i små mængder bundet til polymerkæderne. Sulfatgruppens pKa er< 2 og følgelig er partiklerne stabile i sure medier. Suspensioner af partiklerne er stabile op til næsten 0,30 M univalente elektrolytkoncentrationer og kan derfor anvendes i medier med fysiologisk ionstyrke. Imidlertid er de hydrofobe partikler og vil undergå aggregering i nærværelse af lave koncentrationer af divalente eller trivalente kationer, medmindre de stabiliseres af en hydrofil belægning. Sulfatlatex er velegnet til kalibrering af partikelstørrelsesanalyseudstyr og er også egnet til brug i diagnostiske testsystemer, som er afhængige af fysisk adsorption af antigener eller antistoffer.
Mikrosfærer er tilgængelige i mange størrelser og overfladefunktioner
  • 25 størrelser at vælge imellem —0,02 mikron til 16 mikron
  • 20 forskellige overflader —til klar konjugering til stort set ethvert materiale
  • Ultraclean uden —overfladeaktive stoffer
  • Forskellige mængder —fra milliliter til 500-liters mængder
Nøgleanvendelser af mikrosfærer
  • Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
  • Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
  • Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
  • Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Få flere oplysninger
Læs en teknisk oversigt over mikrosfærer og find ud af om højaktive perler, superaktive perler, specialperler, og gennemgå perlekoblingsprotokoller på IDC Surfactant-free Latex Beads ansøgningsside.
Vi laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig
Hvis du ikke kan se den mikrosfære, du leder efter, på vores lagerliste, laver vi en tilpasset mikrosfære til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0.04w/v
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Oversigt Sulfate Latex Beads, 15mL, 4% w/v Concentration, 4μm Particle Size, White, Suspension Form, De-ionized Water Medium, High Activity Latex Beads, Room Temperature, 2 to 8°C Storage Temperature, Ideal Materials for the Adsorption of Materials Such as
Farve White
Til brug med (applikation) Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture)
Materiale Polystyren
Produkttype Latex perler
Format Suspension
Emballage 1 Each
Parkeringsplads 329 A2/SO4 (sulfate group)
Partikeldensitet 1.055g/cm3 at 20°C
Produktlinje IDC
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1.591 at 20°C
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overflademodifikation Sulfat
Volumen (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) middelværdi 4 μm
Diameter (metrisk) 4μ m