Få mere at vide
Sulfat, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11465010
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465010 500 mL 500ml
11353647 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035547.AP
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Standardopløsning af sulfat, ionkromatografi anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og ionkromatografi. Den anvendes også til kalibrering af ionkromatografi og andre analytiske teknikker.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
MDL nummer MFCD00145343
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sulfate Ion chromatography standard solution
Navn note SO4-2 1.000 μg/ml
Fysisk form Væske
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytical Standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.