Få mere at vide
Sulfat, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml
Product Code. 11353647
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11353647 100 mL 100ml
11465010 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11353647 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035547.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1261.21 DKK
    1094.65 DKK / 100ml
    Spare 166.56 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Standardopløsning af sulfat, ionkromatografi anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og ionkromatografi. Den anvendes også til kalibrering af ionkromatografi og andre analytiske teknikker.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL nummer MFCD00145343
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfate Ion chromatography standard solution
Navn note SO4-2 1.000 μg/ml
Fysisk form Væske
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytisk standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure