Få mere at vide
Sulfasalazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfasalazine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+ |
| Formel vægt | 398.0685 |