Få mere at vide
Sulfasalazin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311237
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311237 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311237 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17000150
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Analyt- eller komponentnavne Sulfasalazine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C18 H14 N4 O5 S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Sulfasalazine, 2-Hydroxy-5-[2-[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]diazenyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[2-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]-Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]- (9CI), Salicylic acid, 5-[[p-(2-pyridylsulfamoyl)phenyl]azo]- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-((4-((2-pyridinylamino)sulfonyl)phenyl)azo)benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]-2-hydroxybenzoic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]salicylic acid, Azopyrin, Azopyrine, Azulfidine, Azulfidine EN, Azulfin, Benzosulfa, Colo-Pleon, NSC 203730, NSC 667219, Reupirin, Salazopyridin, Salazopyrin, Salazopyrine, Salazosulfapyridin, Salazosulfapyridine, Salicylazosulfapyridine, Salisulf, Sulfasalazin, Sulfasalazine, Sulphasalazine
InChI formel InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[(E)-[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]diazenyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 398.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 398,0685 g/mol