missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfasalazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfasalazine-d4 |
| CAS | 1346606-50-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H10D4N4O5S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-[[4-[(2-pyridinylamino-d4)sulfonyl]phenyl]azo]benzoic Acid, 5-[[p-(2-Pyridylsulfamoyl-d4)phenyl]azo]salicylic Acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamyl-d4)phenylazo]salicylic Acid, Azopyrin-d4, Azopyrine-d4, Azulfidine-d4, Azulfidine EN-d4, Benzosulfa-d4, Colo-Pleon-d4, NSC 203730, Reupirin-d4, Salazopyridin-d4, Salazopyrin-d4, Salazopyrine-d4, Salazosulfapyridin-d4, Salazosulfapyridine-d4, Salicylazosulfapyridine-d4, Salisulf-d4, Sulfasalazin-d4, Sulphasalazine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/i1D,2D,3D,10D |
| SMIL | OC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(S(NC3=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])(=O)=O)C=C2)C=C1C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.42 |
| Formel vægt | 402.0936 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?