Få mere at vide
Sulfasalazin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15720909 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15720909 100 g 100g
15710909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15720909 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461241000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 599-79-1
Molekylær formel C18H14N4O5S
Molekylvægt (g/mol) 398.39
InChI nøgle OQANPHBRHBJGNZ-BKUYFWCQSA-N
IUPAC navn (3Z)-6-oxo-3-(2-{4-[(pyridin-2-yl)sulfamoyl]phenyl}hydrazin-1-yliden)cyclohexa-1,4-dien-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=N/NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfasalazine
Smeltepunkt 260.0°C to 265.0°C
Analyseprocentområde 96.0 % min. (HPLC)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene, chloroform
Formel vægt 398.39
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfasalazine, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylazosulfapyridine