Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfasalazine |
| Smeltepunkt | 260,0 °C til 265,0 °C |
| Analyseprocentområde | 96,0 % min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkoholer, uopløselig i ether, benzen, chloroform |
| Formel vægt | 398.39 |