Få mere at vide
Sulfaquinoxalin, TRC
Artikelnummer. 17974575
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974575 10 g
17913065 250 mg
17940855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68903510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-40-5
Molekylær formel C14 H12 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 300.34
Synonym 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
IUPAC navn 4-amino-N-quinoxalin-2-ylbenzensulfonamid
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfaquinoxaline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Formel vægt 300.0681
Procent renhed >95%