Få mere at vide
Sulfaquinoxaline Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfaquinoxaline sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1 |
| Formel vægt | 322.05 |
| Procent renhed | >95% |