missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfaquinoxaline sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
Sulfaquinoxaline sodium salt is an antimicrobial for veterinary use, with activity against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria. Sulfaquinoxaline is used to prevent coccidiosis and bacterial infections.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfaquinoxaline sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 967-80-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H11N4NaO2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (310.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)([N-]C2=NC3=CC=CC=C3N=C2)=O.[Na+] |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?