missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfaquinoxaline sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30318044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318044 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318044 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990020AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfaquinoxaline sodium salt
CAS 967-80-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfaquinoxaline sodium salt
Forsendelsestilstand -18°C
Molekylær formel C14 H11 N4 O2 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfaquinoxaline Sodium
InChI formel InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1
SMIL [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cnc3ccccc3n2
IUPAC navn sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-quinoxalin-2-ylazanide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 322.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 322.05 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.