Få mere at vide
Sulfaquinoxaline-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfaquinoxaline sulfanilyl-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)/i5D,6D,7D,8D |
| Formel vægt | 304.0932 |