Få mere at vide
Sulfaquinoxalin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312838
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312838 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312838 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990000AL1000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfaquinoxaline
CAS 59-40-5
Analyt- eller komponentnavne Sulfaquinoxaline
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H12 N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
IUPAC navn 4-amino-N-quinoxalin-2-ylbenzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 300.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 300,0681 g/mol