missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfapyridine, Mikromol™
Beskrivelse
Sulfapyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfapyridine |
| CAS | 144-83-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfapyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H11 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sulfasalazine Imp. J (EP), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyridinyl-Sulfanilamide, N1-2(1H)-pyridylidene- (6CI,7CI), Sulfanilamide, N1-2-pyridyl- (8CI), Sulfanilamide, N4-2-pyridyl- (4CI), 2-Sulfanilamidopyridine, 2-Sulfapyridine, 4-Amino-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, 4-[(2-Pyridylamino)sulfonyl]aniline, A-499, Adiplon, Coccoclase, Dagenan, Eubasin, Eubasinum, Haptocil, M and B 693, N-(2-Pyridyl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-2-Pyridylsulfanilamide, NSC 41791, NSC 4753, Piridazol, Pirodazole, Plurazol, Pyriamid, Pyridazol, Relbapiridina, Ronin, Septipulmon, Streptosilpyridine, Sulfapyridine, Sulfidin, Sulfidine, Sulphapyridine, Thioseptal, Trianon, Sulfasalazine Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14) |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(2-pyridyl)benzenesulfonamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?