missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfapyridine, MedChemExpress
Beskrivelse
Sulfapyridine, a major metabolite of Sulfasalazine, is a sulfonamide antibiotic agent. Sulfapyridine inhibits recombinant P. carinii dihydropteroate synthetase (DHPS) with an IC50 of 0.18 μM. Sulfapyridine has antibacterial, anti-inflammatory and anti-rheumatic activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfapyridine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 144-83-2 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H11N3O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 60 mg/mL (240.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=C2)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?