Få mere at vide
Sulfapyridine, LoGiCal
Beskrivelse
Sulfapyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethizole |
| CAS | 144-82-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfamethizole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 N4 O2 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sulfasalazine Imp. J (EP), Sulfamethizole, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (6 CI,7 CI,8 CI), 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4 ]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5 H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| Vis mere |