Få mere at vide
Sulfapyridin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15422152
Brand: Thermo Scientific Acros 442850250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-83-2
Molekylær formel C11H11N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 249.288
InChI nøgle GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5336
ChEBI CHEBI:132842
IUPAC navn 4-amino-N-pyridin-2-ylbenzensulfonamid
SMIL C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfapyridine
Type Sulfapyridine
Smeltepunkt 190.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max.
Mængde 25 g
Formel vægt 249.29
Procent renhed 95%