Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfapyridine |
| Type | Sulfapyridine |
| Smeltepunkt | 190.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 249.29 |
| Procent renhed | 95% |