missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfapyridine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30326432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326432 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326432 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17000100AL1000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfapyridine
CAS 144-83-2
Analyt- eller komponentnavne Sulfapyridine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H11 N3 O2 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfasalazine Imp. J (EP), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyridinyl-Sulfanilamide, N1-2(1H)-pyridylidene- (6CI,7CI), Sulfanilamide, N1-2-pyridyl- (8CI), Sulfanilamide, N4-2-pyridyl- (4CI), 2-Sulfanilamidopyridine, 2-Sulfapyridine, 4-Amino-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, 4-[(2-Pyridylamino)sulfonyl]aniline, A-499, Adiplon, Coccoclase, Dagenan, Eubasin, Eubasinum, Haptocil, M and B 693, N-(2-Pyridyl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-2-Pyridylsulfanilamide, NSC 41791, NSC 4753, Piridazol, Pirodazole, Plurazol, Pyriamid, Pyridazol, Relbapiridina, Ronin, Septipulmon, Streptosilpyridine, Sulfapyridine, Sulfidin, Sulfidine, Sulphapyridine, Thioseptal, Trianon, Sulfasalazine Impurity J
InChI formel InChI=1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
IUPAC navn 4-amino-N-(2-pyridyl)benzenesulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 249.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 249.288 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.