missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfaphenazole, TRC

Artikelnummer. 30422816
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422816 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS689020250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfaphenazole
CAS 526-08-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H14 N4 O2 S
Mængde 250 mg
Synonym Benzenesulfonamide','4-amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-, Sulfanilamide','N1-(1-phenylpyrazol-5-yl)- (8CI), 1-Phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 2-Phenyl-3-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2-phenylpyrazole, 5-Sulfanilamido-1-phenylpyrazole, Depocid, Depotsulfonamide, Eftolon, Firmazolo, Inamil, Isarol, Isarol V, Merian, Microtan pirazolo, N1-(1-Phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Orisul, Orisulf, Paidazolo, Plisulfan, Raziosulfa, Sulfabid, Sulfaphenazol, Sulfaphenazole, Sulfaphenazon, Sulfaphenylpyrazole, Sulphaphenazole
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2c3ccccc3
IUPAC navn 4-amino-N-(2-phenylpyrazol-3-yl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 314.36
Formel vægt 314.0837
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.