missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfaphenazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Sulfaphenazole is a specific inhibitor of CYP2C9 which blocks atherogenic and pro-inflammatory effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfaphenazole |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 526-08-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14N4O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.11 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=CC=NN2C3=CC=CC=C3)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?