missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfaphenazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30309813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309813 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309813 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17000080AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfaphenazole
CAS 526-08-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfaphenazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 N4 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-, Sulfanilamide, N1-(1-phenylpyrazol-5-yl)- (8CI), 1-Phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 2-Phenyl-3-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2-phenylpyrazole, 5-Sulfanilamido-1-phenylpyrazole, Depocid, Depotsulfonamide, Eftolon, Firmazolo, Inamil, Isarol, Isarol V, Merian, Microtan pirazolo, N1-(1-Phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Orisul, Orisulf, Paidazolo, Plisulfan, Raziosulfa, Sulfabid, Sulfaphenazol, Sulfaphenazole, Sulfaphenazon, Sulfaphenylpyrazole, Sulphaphenazole
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2c3ccccc3
IUPAC navn 4-amino-N-(2-phenylpyrazol-3-yl)benzenesulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 314.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 314.0837 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.