Få mere at vide
Sulfaperin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315425
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315425 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315425 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17000070AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfaperin
CAS 599-88-2
Analyt- eller komponentnavne Sulfaperin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H12 N4 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-2-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamido-5-methylpyrimidine, 5-Methyl-2-sulanilamidopyrimidine, 5-Methylsulfadiazine, Anastaf, Archisulfa, Avissul, BT 325, Chemiopen, Demosulfan, Isosulfamerazine, N1-(5-Methyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, Orosulfan, Pallidin, Pallidin (pharmaceutical), Panafil, Rexulfa, Risulfasens, Sintosulfa, Sulfaperin, Sulfaperine, Sulfatreis
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-13-11(14-7-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMIL Cc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 264.0681 g/mol