Få mere at vide
Sulfaperin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfaperin |
| CAS | 599-88-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfaperin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H12 N4 O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-2-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamido-5-methylpyrimidine, 5-Methyl-2-sulanilamidopyrimidine, 5-Methylsulfadiazine, Anastaf, Archisulfa, Avissul, BT 325, Chemiopen, Demosulfan, Isosulfamerazine, N1-(5-Methyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, Orosulfan, Pallidin, Pallidin (pharmaceutical), Panafil, Rexulfa, Risulfasens, Sintosulfa, Sulfaperin, Sulfaperine, Sulfatreis |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-13-11(14-7-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| SMIL | Cc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1 |
| Vis mere |