Få mere at vide
Sulfanitran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanitran |
| CAS | 122-16-7 |
| Molekylær formel | C14 H13 N3 O5 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetamide','N-[4-[[(4-nitrophenyl)amino]sulfonyl]phenyl]- (9CI','ACI), Acetanilide','4'-[(p-nitrophenyl)sulfamoyl]- (6CI','7CI','8CI), N-[4-[[(4-Nitrophenyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide (ACI), 4'-[(p-Nitrophenyl)sulfamoyl]acetanilide, N4-Acetyl-4'-nitrosulfanilanilide, N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide, N4-Acetyl-N1-(p-nitrophenyl)sulfanilamide, NSC 217299, NSC 77120, Sulfanitran |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[4-[(4-nitrophenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.34 |
| Formel vægt | 335.0576 |