Få mere at vide
Sulfanitran, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanitran |
| CAS | 122-16-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfanitran |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H13 N3 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[4-[(4-nitrophenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.34 |
| Vis mere |