Få mere at vide
Sulfanilsyre, TRC
Artikelnummer. 17971555
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971555 50 g
17943375 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68909550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-57-3
Molekylær formel C6 H7 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 173.19
Synonym 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulfanilic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Mesalazine Imp. O (EP)
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonsyre
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Formel vægt 173.0147