missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfanilic Acid Standard, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilic Acid Standard |
| CAS | 121-57-3 |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C6H7NO3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid |
| InChI nøgle | HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-aminobenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.186 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?