missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfanilic acid sodium salt, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11495131 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11495131 50 g
11405141 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11495131 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215671650

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 6106-22-5
Molekylær formel C6H10NNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 231.198
InChI nøgle MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium sulfanilate dihydrate, unii-y31oen1192, 4-aminobenzenesulfonic acid, sodium salt dihydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate dihydrate, benzenesulfonic acid,4-amino-, sodium salt, hydrate 1:1:?, sulfanilic acid sodium salt dihydrate mi, acmc-1b9i8, c6h6nso3.na.2h2o, benzenesulfonic acid, 4-amino-, sodium salt, hydrate 1:1:2, 4h-1,4-benzoxazin-4-amine,2,3-dihydro hcl
PubChem CID 23687713
IUPAC navn sodium;4-aminobenzenesulfonate;dihydrate
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)[O-].O.O.[Na+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfanilic acid sodium salt
Farve Hvid
Mængde 50 g
Formel vægt 195.2
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.