missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfanilic acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilic acid |
| CAS | 121-57-3 |
| Smeltepunkt | 288°C (decomposes) |
| Tæthed | 1.485 g/cm³ at 25°C |
| Mængde | 50 kg |
| Synonym | Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid, Sulfanilic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.19 |
| Grad | Not Available |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?