Få mere at vide
Sulfanilic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15846760
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15846760 100 g
15841811 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846760 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8223380100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-57-3
Tekniske data
Smeltepunkt 288°C (decomposes)
Tæthed 1.485 g/cm3 at 25°C
MDL nummer MFCD00007886
Mængde 100 g
Synonym Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid, Sulfanilic acid
Molekylvægt (g/mol) 173.19