Få mere at vide
Sulfanilsyre R1 opløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfanilic Acid R1 |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1086201 |
| Element | Sulfanilic Acid |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Eu. Ph. |