Få mere at vide
Sulfanilic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilic Acid-d4 |
| CAS | 1235219-21-2 |
| Molekylær formel | C6H3D4NO3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino(benzene-d4)sulfonic Acid, 1-Amino-(benzene-d4)-4-sulfonic Acid, 4-Aminophenylsulfonic Acid-d4, 4-Sulfoaniline-d4, (Aniline-d4)-4-sulfonic Acid, (Aniline-d4)-p-sulfonic Acid, NSC 7170-d4, Sulphanilic Acid-d4, p-Aminobenzenesulfonic Acid-d4, p-Aminophenylsulfonic Acid-d4, p-Sulfoaniline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | NC1=C([2H])C([2H])=C(S(=O)(O)=O)C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | 4-aminobenzene-2,3,5,6-d4-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.21 |
| Formel vægt | 177.04 |