Få mere at vide
Sulfanilsyre, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11354298
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354298 250 g 250g
11344298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041540.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Reagens til kromatografisk detektion af histidin | CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173,186 g/mol
Sulfanilsyre bruges som reagens til kromatografisk påvisning af histidin. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges i kvantitativ analyse af nitrat- og nitritioner. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af azofarvestoffer og i syntesen af sulfa-lægemidler. Det bruges som et dopingmiddel til den kemiske syntese af polyanilin. Det bruges til at fremstille 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopyrimidin ved at reagere med 6-chlor-pyrimidin-2,4-diamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-57-3
Molekylær formel C6H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 173.186
MDL nummer MFCD00007886
InChI nøgle HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilic acid
Smeltepunkt ∼365 °C
Mængde 250 g
Beilstein 908765
Merck Index 14,8926
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Uopløseligt i ethanol, ether, kaustiksoda og natriumcarbonat.
Formel vægt 173.19
Procent renhed 98,0 til 102,0 %
Grad ACS
Fysisk form Pulver